Learn More
4'-Hydroxy Diclofenac-D4, TRC
Artikelnummer. 30389292
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.5 mg
Packungsgröße:
0.50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30389292 0.5 mg 0.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30389292 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH8252270.5MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4'-Hydroxy Diclofenac-D4
CAS 254762-27-1
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C14 2H4 H7 Cl2 N O3
Menge 0.5 mg
Synonym Benzene-2,3,4,5-d4-acetic acid, 6-[(2,6-dichloro-4-hydroxyphenyl)amino]- (9CI), 6-[(2,6-Dichloro-4-hydroxyphenyl)amino]benzene-2,3,4,5-d4-acetic acid, 4'-Hydroxydiclofenac-d4, 4'-Hydroxydiclofenac-3,4,5,6-D4, Diclofenac-4-hydroxy-d4, 4'-Hydroxy Diclofenac-d4, 4'-Hydroxydiclofenac-d4 (phenyl-d4-acetic)
InChI-Formel InChI=1S/C14H11Cl2NO3/c15-10-6-9(18)7-11(16)14(10)17-12-4-2-1-3-8(12)5-13(19)20/h1-4,6-7,17-18H,5H2,(H,19,20)/i1D,2D,3D,4D
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c(Nc2c(Cl)cc(O)cc2Cl)c(CC(=O)O)c1[2H]
IUPAC-Name 2-[2,3,4,5-Tetradeuterio-6-(2,6-Dichlor-4-Hydroxyanilino)phenyl]essigsäure
Molekulargewicht (g/mol) 316.17
Formelmasse 315.0367
Reinheit (%) >95