Learn More
4'-Hydroxy-Diclofenac, TRC
Artikelnummer. 18094010
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18094010 1 mg 1 Milligramm
18003320 10 mg 10 Milligramm
18042010 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 18094010 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH8252251MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 64118-84-9
Summenformel C14 H11 Cl2 N O3
Molekulargewicht (g/mol) 312.15
Synonym Benzeneacetic acid, 2-[(2,6-dichloro-4-hydroxyphenyl)amino]-, 2-[(2,6-Dichloro-4-hydroxyphenyl)amino]benzeneacetic acid, 4'-Hydroxydiclofenac, Diclofenac-4-hydroxy, 4'-Hydroxy Diclofenac
IUPAC-Name 2-[2-(2,6-Dichlor-4-hydroxyanilino)phenyl]essigsäure
SMILES OC(=O)Cc1ccccc1Nc2c(Cl)cc(O)cc2Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4'-Hydroxydiclofenac
Menge 1 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
InChI-Formel InChI=1S/C14H11Cl2NO3/c15-10-6-9(18)7-11(16)14(10)17-12-4-2-1-3-8(12)5-13(19)20/h1-4,6-7,17-18H,5H2,(H,19,20)
Formelmasse 311.0116
Reinheit (%) >95%