Learn More
4-Hydroxy-Estrone, TRC
Artikelnummer. 30007822
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30007822 50 mg 50 Milligramm
30006786 10 mg 10 Milligramm
18061410 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30007822 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH94195050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3131-23-5
Summenformel C18 H22 O3
Molekulargewicht (g/mol) 286.37
Synonym 3,4-Dihydroxyestra-1,3,5(10)-trien-17-one, 3,4-Dihydroxy-1,3,5(10)-estratrien-17-one, Estra-1,3,5(10)-trien-17-one, 3,4-dihydroxy-, 3,4-Dihydroxyestra-1,3,5(10)-trien-17-one, 3,4-Dihydroxy-1,3,5(10)-estratrien-17-one, 4-Hydroxyestrone, 4-Hydroxy estrone
IUPAC-Name (8R,9S,13S,14S)-3,4-Dihydroxy-13-methyl-7,8,9,11,12,14,15,16-Octahydro-6H-Cyclopenta[a]phenanthren-17-one
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4c(O)c(O)ccc34)[C@@H]1CCC2=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxy Estrone
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C18H22O3/c1-18-9-8-11-10-4-6-15(19)17(21)13(10)3-2-12(11)14(18)5-7-16(18)20/h4,6,11-12,14,19,21H,2-3,5,7-9H2,1H3/t11-,12-,14+,18+/m1/s1
Formelmasse 286.1569
Reinheit (%) >95%