Learn More
4-Hydroxy Kresoxim-methyl Carboxylic Acid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (EZ)-Kresoxim-4-hydroxy (free acid) |
| Menge | 100 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C17H17NO5/c1-11-9-13(19)7-8-15(11)23-10-12-5-3-4-6-14(12)16(17(20)21)18-22-2/h3-9,19H,10H2,1-2H3,(H,20,21) |
| Formelmasse | 315.1107 |