Learn More
4-Hydroxy Mexiletine Hydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30390963
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30390963 25 mg
30391121 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30390963 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH94802025MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123363-66-6
Summenformel C11 H17 N O2 . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 231.72
Synonym Phenol, 4-(2-aminopropoxy)-3,5-dimethyl-, hydrochloride (1:1), Phenol, 4-(2-aminopropoxy)-3,5-dimethyl-, hydrochloride (9CI), KOE 2127CL, 4-Hydroxy Mexiletine hydrochloride, 4-Hydroxymexiletine hydrochloride, p-Hydroxymexiletine hydrochloride
IUPAC-Name 4-(2-aminopropoxy)-3,5-dimethylphenol;hydrochloride
SMILES Cl.CC(N)COc1c(C)cc(O)cc1C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxy Mexiletine Hydrochloride
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C11H17NO2.ClH/c1-7-4-10(13)5-8(2)11(7)14-6-9(3)12;/h4-5,9,13H,6,12H2,1-3H3;1H
Formelmasse 231.1026