Learn More
4-Hydroxy-N-isopropyl-N-methyltryptamine, TRC
Artikelnummer. 30403985
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30403985 25 mg -
30395226 10 mg -
30401567 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30403985 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH94288025MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 77872-43-6
Summenformel C14 H20 N2 O
Molekulargewicht (g/mol) 232.32
Synonym 1H-Indol-4-ol, 3-[2-[methyl(1-methylethyl)amino]ethyl]-, 3-[2-[Methyl(1-methylethyl)amino]ethyl]-1H-indol-4-ol, 4-Hydroxy-N-isopropyl-N-methyltryptamine, 4-HO-MiPT, 4-Hydroxy-N-methyl-N-isopropyltryptamine
IUPAC-Name 3-[2-[methyl(propan-2-yl)amino]ethyl]-1H-indol-4-ol
SMILES CC(C)N(C)CCc1c[nH]c2cccc(O)c12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-hydroxy MiPT
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C14H20N2O/c1-10(2)16(3)8-7-11-9-15-12-5-4-6-13(17)14(11)12/h4-6,9-10,15,17H,7-8H2,1-3H3
Formelmasse 232.1576