Learn More
4-Hydroxy-Nebivolol, Hydrochlorid-Hydrat (Diastereomerengemisch), TRC
Artikelnummer. 30401129
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.5 mg
5 mg
Packungsgröße:
0.50 Milligramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30401129 0.5 mg 0.50 Milligramm
30390390 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30401129 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH9485300.5MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxy Nebivolol Hydrochloride Hydrate (Mixture of Diastereomers)
Summenformel C22H28ClF2NO6
Menge 0.5 mg
Synonym 6-Fluoro-α-[[[2-(6-fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-yl)-2-hydroxyethyl]amino]methyl]-3,4-dihydro-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-methanol Hydrochloride Hydrate
SMILES FC1=CC(C(O)CC(C(O)CNCC(O)C2CCC(C=C(F)C=C3)=C3O2)O4)=C4C=C1.Cl.O
Molekulargewicht (g/mol) 475.91