Learn More
4-Hydroxy-Omeprazol-Sulfon, TRC
Artikelnummer. 30138204
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
50 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30138204 50 mg 50 Milligramm
17923615 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30138204 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH94894050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1346600-70-1
Summenformel C16 H17 N3 O4 S
Molekulargewicht (g/mol) 347.39
Synonym 4-Pyridinol, 2-[[(6-methoxy-1H-benzimidazol-2-yl)sulfonyl]methyl]-3,5-dimethyl-, 2-[(5-Methoxy-1H-benzimidazol-2-yl)sulfonylmethyl]-3,5-dimethyl-pyridin-4-ol, 4-Hydroxy Omeprazole Sulfon
IUPAC-Name 2-[(5-methoxy-1H-benzimidazol-2-yl)sulfonylmethyl]-3,5-dimethylpyridin-4-ol
SMILES COc1ccc2[nH]c(nc2c1)S(=O)(=O)Cc3ncc(C)c(O)c3C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxy Omeprazole Sulfone
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C16H17N3O4S/c1-9-7-17-14(10(2)15(9)20)8-24(21,22)16-18-12-5-4-11(23-3)6-13(12)19-16/h4-7H,8H2,1-3H3,(H,17,20)(H,18,19)
Formelmasse 347.094