Learn More
4-Hydroxychinolin-6-carbonsäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Hydroxy-quinoline-6-carboxylic acid |
| CAS | 1065092-81-0 |
| Summenformel | C10H7NO3 |
| Menge | 100 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H7NO3/c12-9-3-4-11-8-2-1-6(10(13)14)5-7(8)9/h1-5H,(H,11,12)(H,13,14) |
| SMILES | OC(=O)c1ccc2NC=CC(=O)c2c1 |
| IUPAC-Name | 4-Oxo-1H-chinolin-6-Carbonsäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 189.17 |
| Formelmasse | 189.0426 |