Learn More
4’-Hydroxy Tamoxifen (Contains up to 10% E Isomer), TRC
Artikelnummer. 30403613
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30403613 25 mg
30402663 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30403613 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH95473025MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 82413-23-8
Summenformel C26 H29 N O2
Molekulargewicht (g/mol) 387.51
Synonym 4'-Hydroxytamoxifen
IUPAC-Name 4-[(Z)-1-[4-[2-(dimethylamino)ethoxy]phenyl]-1-phenylbut-1-en-2-yl]phenol
SMILES CC\C(=C(/c1ccccc1)\c2ccc(OCCN(C)C)cc2)\c3ccc(O)cc3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4'-Hydroxy Tamoxifen
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C26H29NO2/c1-4-25(20-10-14-23(28)15-11-20)26(21-8-6-5-7-9-21)22-12-16-24(17-13-22)29-19-18-27(2)3/h5-17,28H,4,18-19H2,1-3H3/b26-25-
Formelmasse 387.2198