Learn More
4-Hydroxy-TEMPO, freies Radikal, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11424134
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11424134 1 g 1 Gramm
11434134 5 g 5 Gramm
11444134 25 g 25 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11424134
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12497.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 2226-96-2 | C9H18NO2
Superoxide scavenger with neuroprotective, anti-inflammatory and analgesic effects4-Hydroxy-TEMPO free radical is used as a catalyst and a chemical oxidant by virtue of being a stable radical. It is used for detoxifying reactive oxygen species in medicinal chemistry. It is involved in the catalysis of disproportionation of superoxide and facilitates hydrogen peroxide metabolism. It is used to prepare tris(2,2,6,6-tetramethyl-1-oxyl-4-piperidyloxy)trimellitate by reacting with benzene-1,2,4-tricarbonyl trichloride. Further, it is used as a free radical scavenger and exhibits neuroprotective, anti-inflammatory and analgesic effects. In addition to this, it has good inhibition effect to acrylic acid esters, methyl acrylate, acrylic acid, acrylonitrile, styrene and butadiene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Das freie Radikal 4-Hydroxy-TEMPO ist ein Superoxidfänger mit neuroprotektiven, entzündungshemmenden und schmerzlindernden Wirkungen. Es wird als Katalysator und als chemisches Oxidationsmittel eingesetzt, weil es ein stabiles Radikal ist. Es wird zur Entgiftung reaktiver Sauerstoffspezies in der medizinischen Chemie verwendet. Es ist an der Katalyse der Disproportionierung von Superoxid beteiligt und erleichtert den Wasserstoffperoxidstoffwechsel. Es wird zur Herstellung von Tris(2,2,6,6-tetramethyl-1-oxyl-4-piperidylloxy)trimellitate verwendet, indem es mit Benzol-1,2,4-Tricarbonyltrichlorid reagiert. Darüber hinaus wird es als Radikalfänger eingesetzt und zeigt neuroprotektive, entzündungshemmende und schmerzlindernde Wirkung. Darüber hinaus hat es eine gute Hemmwirkung für Acrylsäureester, Methylacrylat, Acrylsäure, Acrylnitril, Styrol und Butadien.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Ethanol, Methanol und Dimethylsulfoxid.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2226-96-2
Summenformel C9H18NO2
MDL-Nummer MFCD00006478
Synonym 4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidin-1-yloxy, free radical
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxy-TEMPO
Namenshinweis free radical
Schmelzpunkt 69°C to 72°C
pH 8.2
Flammpunkt 146°C (295°F)
Menge 1 g
Beilstein 1422990
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,ethanol,methanol and dimethyl sulfoxide.
Formelmasse 172.25
Reinheit (%) ≥98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Hydroxy-TEMPO, free radical
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 4-Hydroxy-TEMPO