Learn More
4'-Hydroxyacetophenon 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-144307 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10785211
Marke: Thermo Scientific Acros 150400050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 99-93-4 | C8H8O2 | 136.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 99-93-4
Summenformel C8H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 136.15
MDL-Nummer MFCD00002359
InChI-Schlüssel TXFPEBPIARQUIG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-hydroxyacetophenone, 4-hydroxyacetophenone, 1-4-hydroxyphenyl ethanone, 4-acetylphenol, p-hydroxyacetophenone, piceol, ethanone, 1-4-hydroxyphenyl, p-acetylphenol, para-hydroxyacetophenone, p-oxyacetophenone
PubChem CID 7469
ChEBI CHEBI:28032
IUPAC-Name 1-(4-Hydroxyphenyl)ethanon
SMILES CC(=O)C1=CC=C(O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4'-Hydroxyacetophenone
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 107°C to 111°C
Farbe Beige bis weiß
Siedepunkt 147°C to 148°C (3.0 mmHg)
Flammpunkt 166°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HOC6H4COCH3
Menge 5 g
Beilstein 08, 87
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 10g/L (22°C)
Formelmasse 136.15
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4'-Hydroxyacetophenone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.