Learn More
4'-Hydroxyacetophenon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7081816
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1000 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1000 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11314719 100 g 100 Gramm
11324719 500 g 500 Gramm
11404004 1000 g 1000 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11314719
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11974.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 99-93-4 | C8H8O2 | 136.15 g/mol
4?-Hydroxyacetophenone has been used as ketone component in the preparation of 1-aryl-3-phenethylamino-1-propanone hydrochlorides, potential cytotoxic agents, via Mannich reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4′-Hydroxyacetophenon wurde als Ketonkomponente bei der Herstellung von 1-Aryl-3-Phenethylamino-1 -Propanon-Hydrochloroiden, potenziellen zytotoxischen Wirkstoffen, über Mannich-Reaktionen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in 95 % Ethanol. Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 99-93-4
Summenformel C8H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 136.15
MDL-Nummer MFCD00002359
InChI-Schlüssel TXFPEBPIARQUIG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-hydroxyacetophenone, 4-hydroxyacetophenone, 1-4-hydroxyphenyl ethanone, 4-acetylphenol, p-hydroxyacetophenone, piceol, ethanone, 1-4-hydroxyphenyl, p-acetylphenol, para-hydroxyacetophenone, p-oxyacetophenone
PubChem CID 7469
ChEBI CHEBI:28032
IUPAC-Name 1-(4-Hydroxyphenyl)ethanon
SMILES CC(=O)C1=CC=C(O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4'-Hydroxyacetophenone
Schmelzpunkt 106°C to 108°C
Siedepunkt 286°C
Flammpunkt 166°C (330°F)
Menge 100 g
Beilstein 774355
Löslichkeitsinformationen Soluble in 95% Ethanol. Slightly soluble in water.
Formelmasse 136.15
Reinheit (%) 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4'-Hydroxyacetophenone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: p-Hydroxyacetophenone