Learn More
4'-Hydroxyacetophenon, TRC
Artikelnummer. 30398078
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30398078 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30398078 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH7399801G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxyacetophenone
CAS 99-93-4
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C8 H8 O2
Menge 1 g
Synonym 1-(4-Hydroxyphenyl)ethanone, Paracetamol Imp. E (EP), 4-Hydroxyacetophenone
InChI-Formel InChI=1S/C8H8O2/c1-6(9)7-2-4-8(10)5-3-7/h2-5,10H,1H3
SMILES CC(=O)c1ccc(O)cc1
IUPAC-Name 1-(4-Hydroxyphenyl)ethanon
Molekulargewicht (g/mol) 136.15
Formelmasse 136.0524
Reinheit (%) >95