Learn More
4-Hydroxyanisol, TRC
Artikelnummer. 30394342
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30394342 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30394342 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH75001550MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material para-Methoxyphenol
CAS 150-76-5
Summenformel C7 H8 O2
Menge 50 mg
Synonym Mequinol, 4-Methoxyphenol, Guaiacol Imp. G (EP), 1-Hydroxy-4-methoxybenzene, 4-Hydroxyanisole, 4-MP, BMS 181158, HQMME, Hydroquinone methyl ether, Hydroquinone monomethyl ether, Leucobasal, Leucodine B, MEHQ, MQ-F, Mechinolum, NSC 4960, Novo-Dermoquinona, PMF (antioxidant), p-Guaiacol, p-Hydroxyanisol, p-Hydroxyanisole, p-Hydroxymethoxybenzene, p-Methoxyphenol
InChI-Formel InChI=1S/C7H8O2/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5,8H,1H3
SMILES COc1ccc(O)cc1
IUPAC-Name 4-Methoxyphenol
Molekulargewicht (g/mol) 124.14
Formelmasse 124.0524