Learn More
4-Hydroxybenzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11400104
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11400104 100 g 100 Gramm
11304719 25 g 25 Gramm
11410104 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11400104 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13580.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    59.67 €
    48.65 € / 100 Gramm
    Sparen 11.02 €
    18% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 123-08-0 | C7H6O2 | 122.123 g/mol
4-Hydroxybenzaldehyde is used as a chemical that maintains bactericidal activity when tested against certain bacteria strains.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Hydroxybenzaldehyd wird als Chemikalie verwendet, die bei der Prüfung gegen bestimmte Bakterienstämme eine bakterizide Aktivität aufrecht erhält.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (13.8 g/l), Ether, Alkohol und Aceton.
Hinweise
Luftempfindlich. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Behälter dicht verschlossen lassen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123-08-0
Summenformel C7H6O2
Molekulargewicht (g/mol) 122.123
MDL-Nummer MFCD00006939
InChI-Schlüssel RGHHSNMVTDWUBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-hydroxybenzaldehyde, 4-formylphenol, p-formylphenol, p-oxybenzaldehyde, benzaldehyde, 4-hydroxy, parahydroxybenzaldehyde, benzaldehyde, p-hydroxy, 4-hydroxy-benzaldehyde, usaf m-6, 4-hydroxy benzaldehyde
PubChem CID 126
ChEBI CHEBI:17597
IUPAC-Name 4-Hydroxybenzaldehyd
SMILES C1=CC(=CC=C1C=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxybenzaldehyde
Schmelzpunkt 115°C to 119°C
Dichte 1.129
Siedepunkt 191°C (50 mmHg)
Flammpunkt 174°C (345°F)
Menge 100 g
Beilstein 471352
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Merck Index 14,4811
Löslichkeitsinformationen Soluble in water(13.8g/L),ether,alcohol,and acetone.
Formelmasse 122.12
Reinheit (%) 98%