Learn More
4-Hydroxybenzensulfonsäure, 65%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15406368
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
Packungsgröße:
1 Liter
250 Milliliter
Artikelnummer. 15406368
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H59917.AK
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 98-67-9 | C6H6O4S | 174.17 g/mol
4-Hydroxybenzenesulfonic Acid is used as a redox-mediator in the laccase-catalyzed degradation of indigo, a textile dye. Also used in oilfield chemicals, metal working, and as a polymerization catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Hydroxybenzolsulfonsäure wird als Redox-Mediator beim laccasekatalysierten Abbau von Indigo, einem Textilfarbstoff, eingesetzt. Wird auch in Ölfeldchemikalien, der Metallverarbeitung und als Polymerisationskatalysator verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 98-67-9
Summenformel C6H6O4S
Molekulargewicht (g/mol) 174.17
MDL-Nummer MFCD00007506
InChI-Schlüssel FEPBITJSIHRMRT-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-phenolsulfonic acid, phenolsulfonic acid, 4-phenolsulfonic acid, p-sulfophenol, sulfocarbolic acid, benzenesulfonic acid, 4-hydroxy, p-hydroxybenzenesulfonic acid, phenol-4-sulfonic acid, benzenesulfonic acid, p-hydroxy, 4-hydroxyphenylsulfonic acid
PubChem CID 4765
ChEBI CHEBI:32354
IUPAC-Name 4-Hydroxybenzolsulfonsäure
SMILES OC1=CC=C(C=C1)S(O)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxybenzenesulfonic acid
Dichte 1.337 g/mL
Brechungsindex 1.489
Menge 250 mL
UN-Nummer UN1803
Beilstein 1869034
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 174.17
Reinheit (%) 65%
Physikalische Form Flüssigkeit