Learn More
4-Hydroxybenzenesulfonyl Chloride, TRC
Artikelnummer. 30401500
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30401500 250 mg 250 Milligramm
30391384 500 mg -
30397040 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30401500 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH999963250MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4025-67-6
Summenformel C6H5O3SCl
Molekulargewicht (g/mol) 192.62
IUPAC-Name 4-hydroxybenzenesulfonyl chloride
SMILES Oc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxybenzenesulfonyl Chloride
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C6H5ClO3S/c7-11(9,10)6-3-1-5(8)2-4-6/h1-4,8H
Formelmasse 191.9648