Learn More
4-Hydroxybenzhydrazid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7020666
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11400623 25 g 25 Gramm
11410623 100 g 100 Gramm
11420623 500 g 500 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11400623
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12702.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 5351-23-5 | C7H8N2O2 | 152.153 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5351-23-5
Summenformel C7H8N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 152.153
MDL-Nummer MFCD00007605
InChI-Schlüssel ZMZGIVVRBMFZSG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxybenzhydrazide, 4-hydroxybenzoic acid hydrazide, 4-hydroxybenzoic hydrazide, p-hydroxybenzhydrazide, p-hydroxybenzoic acid hydrazide, 4-hydroxybenzoylhydrazine, benzoic acid, 4-hydroxy-, hydrazide, p-hydroxybenzoic hydrazide, p-hydroxybenzoyl hydrazine, 4-hydroxy-benzoic acid hydrazide
PubChem CID 1742
IUPAC-Name 4-Hydroxybenzohydrazid
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)NN)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxybenzhydrazide
Schmelzpunkt ∼267°C (decomposition)
Menge 25 g
Beilstein 473052
Formelmasse 152.15
Reinheit (%) 98%