Learn More
4-Hydroxybenzoesäure-propylester 1000 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30309086
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30309086 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30309086 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA14229200AL1000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Propyl Parahydroxybenzoate
CAS 94-13-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Propyl Parahydroxybenzoate
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C10 H12 O3
Konzentration 1.000 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Propyl 4-Hydroxybenzoate, Propyl Parahydroxybenzoate, Ethyl Parahydroxybenzoate Imp. C (EP), Butyl Parahydroxybenzoate Imp. D (EP), Methyl Parahydroxybenzoate Imp. C (EP), Nipasol M, SKF-4392, Propyl Paraben, Butyl Parahydroxybenzoate Impurity D, Ethyl Parahydroxybenzoate Impurity C, Methyl Parahydroxybenzoate Impurity C
InChI-Formel InChI=1S/C10H12O3/c1-2-7-13-10(12)8-3-5-9(11)6-4-8/h3-6,11H,2,7H2,1H3
SMILES CCCOC(=O)c1ccc(O)cc1
IUPAC-Name Propyl-4-hydroxybenzoat
Solvent or Matrix Acetonitril
Molekulargewicht (g/mol) 180.2
Menge 1 mL
Formelmasse 180,0786 g/mol