Learn More
4-Hydroxybiphenyl-d9 (Ringe-d9), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Hydroxybiphenyl ring-d9 |
| CAS | 126840-28-6 |
| Summenformel | C12 2H9 H O |
| Menge | 5 mg |
| Synonym | [1,1'-Biphenyl-2,2',3,3',4',5,5',6,6'-d9]-4-ol (9CI), p-Phenylphenol (ring-D9), 4-Phenylphenol D9, 4-Hydroxy-1',2,2',3,3',4',5,5',6,6'-nonadeuteriobiphenyl, 4-Hydroxybiphenyl-1',2,2',3,3',4',5,5',6,6'-D9, 4-Hydroxybiphenyl (ring-D9) |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H10O/c13-12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10/h1-9,13H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])c2c([2H])c([2H])c(O)c([2H])c2[2H] |
| IUPAC-Name | 2,3,5,6-Tetradeuterio-4-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)phenol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 179.26 |
| Formelmasse | 179.1297 |