Learn More
4-Hydroxybutylacrylat, 95 %, stab. mit ca. 500 ppm 4-Methoxyphenol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11387546
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11387546 25 g 25 Gramm
11377546 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11387546 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L11097.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2478-10-6 | C7H16ClNO2S | 213.72 g/mol
4-Hydroxybutyl acrylate is used in paint and coating materials (excellent scratch resistance, mechanical properties, and acid rain resistance ), pressure sensitive adhesives, UV/EB curable composition, waterborne coatings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Hydroxybutylacrylat wird in Lack- und Beschichtungsmaterialien (ausgezeichnete Kratzfestigkeit, mechanische Eigenschaften und Resistenz gegen sauren Regen), druckempfindlichen Klebstoffen, UV/Elektronenstrahl-härtenden Zusammensetzungen, wasserbasierten Beschichtungen verwendet.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2478-10-6
MDL-Nummer MFCD00010261
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxybutyl acrylate
Namenshinweis stabilized with ≈500ppm 4-methoxyphenol
Schmelzpunkt -112°C
Dichte 1.041
Siedepunkt ∼230°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Summenformel C7H16ClNO2S
Brechungsindex 1.452
Menge 25 g
UN-Nummer UN3082
Beilstein 1756545
Synonym s-tert-butyl-l-cysteine hydrochloride, h-cys tbu-oh.hcl, h-cys tbu-oh hcl, s-t-butyl-l-cysteine hydrochloride, h-cys tbu-ohhcl, s-tert-butyl-l-cysteine-hydrogen chloride 1/1, 2r-2-amino-3-tert-butylsulfanyl propanoic acid hydrochloride, pubchem19026, h-cys but-oh hcl, h-cys but-oh hydrochloride
Löslichkeitsinformationen Fully miscible in water.
InChI-Schlüssel MHBMYFJKEBCMDR-JEDNCBNOSA-N
SMILES CC(C)(C)SCC(C(=O)O)N.Cl
IUPAC-Name (2R)-2-Amino-3-tert-butylsulfanylpropansäure;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 213.72
PubChem CID 17750295
Formelmasse 144.17
Reinheit (%) 95%