Learn More
4-Hydroxycarbazol, ≥ 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10641555 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10641555 1 g Glasflasche 1 Gramm
10119132 5 g Glasflasche 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10641555
Marke: Thermo Scientific Acros 366960010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 52602-39-8 | C12H9NO | 183.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 52602-39-8
Summenformel C12H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 183.21
MDL-Nummer MFCD02178385
InChI-Schlüssel UEOHATPGKDSULR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxycarbazole, 4-hydroxy carbazole, ccris 5300, chembl46723, 4-hydroxycarbazol, 4-hydroxy-carbazole, pubchem9190, 4-hydroxy-9h-carbazole, acmc-209l0g
PubChem CID 104251
IUPAC-Name 9H-Carbazol-4-ol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C3=C(N2)C=CC=C3O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxycarbazole
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 169°C to 173°C
Farbe Gelbbraun
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 183.21
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Hydroxycarbazole
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.