Learn More
4-Hydroxycumarin 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10578480 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10578480 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10568480 5 g Glasflasche 5 Gramm
10182770 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10578480 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 121101000
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1076-38-6 | C9H6O3 | 162.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1076-38-6
Summenformel C9H6O3
Molekulargewicht (g/mol) 162.14
MDL-Nummer MFCD00006856
InChI-Schlüssel OWBBAPRUYLEWRR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxycoumarin, 4-coumarinol, 4-hydroxy-2h-chromen-2-one, benzotetronic acid, coumarin, 4-hydroxy, 2h-1-benzopyran-2-one, 4-hydroxy, 4-hydroxy-2h-1-benzopyran-2-one, 4-hydroxy-1-benzopyran-2-one, 4-hydroxy-chromen-2-one, unii-x954zll2rd
PubChem CID 54682930
ChEBI CHEBI:40070
SMILES OC1=CC(=O)C2=CC=CC=C2O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxycoumarin
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 210°C to 215°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Verlust bei Trocknung 0.5% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 100 g
Beilstein 17, 488
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: practically insoluble in water. Other solubilities: soluble in hot water,soluble in alcohol,acetone and ether
IUPAC-Name 4-Hydroxychromen-2-on
Formelmasse 162.14
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit