Learn More
4-Hydroxycumarin, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11496997
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11496997 100 g 100 Gramm
11407007 500 g 500 Gramm
11417007 2500 g 2500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11496997 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14394.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1076-38-6 | C9H6O3 | 162.14 g/mol
4-Hydroxycoumarin is involved in annulation reactions, due to the relatively high acidity of the C-H bond at the 3-position: a three-component reaction with isocyanides and dialkyl acetylene dicarboxylates affords annulated 4H-pyrans.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Hydroxycumarin ist an Annulierungsreaktionen beteiligt, aufgrund des relativ hohen Säurewerts der C-H-Bindung an der 3-Position: Eine Drei-Komponenten-Reaktion mit Isocyaniden und Dialkylen-Acetylen-Dicarboxylaten ermöglicht annulierte 4H-Pyrane.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol und Dimethylformamid. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1076-38-6
Summenformel C9H6O3
Molekulargewicht (g/mol) 162.14
MDL-Nummer MFCD00006856
InChI-Schlüssel OWBBAPRUYLEWRR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxycoumarin, 4-coumarinol, 4-hydroxy-2h-chromen-2-one, benzotetronic acid, coumarin, 4-hydroxy, 2h-1-benzopyran-2-one, 4-hydroxy, 4-hydroxy-2h-1-benzopyran-2-one, 4-hydroxy-1-benzopyran-2-one, 4-hydroxy-chromen-2-one, unii-x954zll2rd
PubChem CID 54682930
ChEBI CHEBI:40070
IUPAC-Name 4-Hydroxychromen-2-on
SMILES OC1=CC(=O)C2=CC=CC=C2O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxycoumarin
Schmelzpunkt ∼213°C (decomposition)
Geruch Geruchsneutral
Menge 100 g
Beilstein 129768
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol and dimethyl formamide. Insoluble in water.
Formelmasse 162.14
Reinheit (%) ≥98%