Learn More
4-Hydroxycyclohexanon-Ethylenacetal, 90+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15483347
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15483347 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15483347 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26037.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxycyclohexanone ethylene acetal
CAS 22428-87-1
Summenformel C8H14O3
Brechungsindex 1.488
MDL-Nummer MFCD00067003
Menge 1 g
Synonym 1,4-dioxaspiro 4.5 decan-8-ol, 1,4-dioxa-spiro 4.5 decan-8-ol, 4-hydroxycyclohexanone ethylene acetal, 4-hydroxycyclohexanone monoethylene ketal, 8-hydroxy-1,4-dioxaspiro 4.5 decane, pubchem20110, acmc-1chv5, 4,4-ethylenedioxycyclohexanol
InChI-Schlüssel HKQTYQDNCKMNHZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC1CCC2(CC1)OCCO2
IUPAC-Name 1,4-Dioxaspiro[4.5]Dekan-8-ol
Molekulargewicht (g/mol) 158.20
PubChem CID 567352
Formelmasse 158.19
Reinheit (%) ≥90%