Learn More
4'-Hydroxydiclofenac, Mikromol™
Beschreibung
4'-Hydroxydiclofenac
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4'-Hydroxydiclofenac |
| CAS | 64118-84-9 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 4'-Hydroxydiclofenac |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C14 H11 Cl2 N O3 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | Benzeneacetic acid, 2-[(2,6-dichloro-4-hydroxyphenyl)amino]-, 2-[(2,6-Dichloro-4-hydroxyphenyl)amino]benzeneacetic acid, Diclofenac-4-hydroxy |
| InChI-Formel | InChI=1S/C14H11Cl2NO3/c15-10-6-9(18)7-11(16)14(10)17-12-4-2-1-3-8(12)5-13(19)20/h1-4,6-7,17-18H,5H2,(H,19,20) |
| SMILES | OC(=O)Cc1ccccc1Nc2c(Cl)cc(O)cc2Cl |
| IUPAC-Name | 2-[2-(2,6-Dichlor-4-Hydroxyanilino)phenyl]essigsäure |
| Mehr anzeigen |