Learn More
4-Hydroxydiphenylamin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Hydroxydiphenylamine |
| CAS | 122-37-2 |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Summenformel | C12H11NO |
| Menge | 500 mg |
| Synonym | p-Hydroxydiphenylamine, Phenol, 4-(phenylamino)-, Phenol, p-anilino- (8CI), 4-(Phenylamino)phenol, 4-Anilinophenol, 4-Hydroxydiphenylamine, N-(4-Hydroxyphenyl)aniline, N-Phenyl-p-aminophenol, NSC 1543, VTI 1, VTI 1 (phenol), p-(Phenylamino)phenol, p-Anilinophenol, p-Hydroxydiphenylamine, p-Hydroxyldiphenylamine, p-Oxydiphenylamine |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H11NO/c14-12-8-6-11(7-9-12)13-10-4-2-1-3-5-10/h1-9,13-14H |
| SMILES | OC1=CC=C(C=C1)NC=2C=CC=CC2 |
| IUPAC-Name | 4-Anilinophenol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 185.22 |
| Mehr anzeigen |