Learn More
4'-Hydroxyflavanon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11496596
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11496596 5 g 5 Gramm
11486596 1 g 1 Gramm
11406606 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11496596 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24829.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6515-37-3 | C15H12O3 | 240.26 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6515-37-3
Summenformel C15H12O3
Molekulargewicht (g/mol) 240.26
MDL-Nummer MFCD00017705
InChI-Schlüssel ZLHVIYHWWQYJID-UHFFFAOYNA-N
Synonym 4'-hydroxyflavanone, 2-4-hydroxyphenyl chroman-4-one, 4'-hydroxy flavanone, 2,3-dihydro-2-4-hydroxyphenyl-4h-1-benzopyran-4-one, 2-4-hydroxyphenyl-2,3-dihydro-4h-chromen-4-one, chembl73933, 4h-1-benzopyran-4-one, 2,3-dihydro-2-4-hydroxyphenyl, flavanone, 4'-hydroxy, 4-hydroxyflavanone, 4'-hydroxyflavaone
PubChem CID 165506
ChEBI CHEBI:34361
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C1CC(=O)C2=CC=CC=C2O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4'-Hydroxyflavanone
Schmelzpunkt ∼182°C
Menge 5 g
IUPAC-Name 2-(4-hydroxyphenyl)-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-4-one
Formelmasse 240.25
Reinheit (%) 98%