Learn More
4'-Hydroxyflavanon, TRC
Artikelnummer. 30405837
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
50 mg
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30405837 25 mg -
30390858 250 mg 250 Milligramm
30395424 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30405837 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH94244325MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6515-37-3
Summenformel C15 H12 O3
Molekulargewicht (g/mol) 240.25
Synonym (±)-4'-Hydroxyflavanone
IUPAC-Name 2-(4-Hydroxyphenyl)Chroman-4-One
SMILES Oc1ccc(cc1)C2CC(=O)c3ccccc3O2
Specifica
Chemischer Name oder Material 4'-Hydroxyflavanone
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C15H12O3/c16-11-7-5-10(6-8-11)15-9-13(17)12-3-1-2-4-14(12)18-15/h1-8,15-16H,9H2
Formelmasse 240.0786
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.