Learn More
4-Hydroxyhippuric Acid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Hydroxyhippuric Acid |
| Menge | 1 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H9NO4/c11-7-3-1-6(2-4-7)9(14)10-5-8(12)13/h1-4,11H,5H2,(H,10,14)(H,12,13) |
| Formelmasse | 195.0532 |