Learn More
4-Hydroxyindol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15479009
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15479009 1 g 1 Gramm
15489009 5 g 5 Gramm
15499009 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15479009 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L14352.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 2380-94-1 | C8H7NO | 133.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2380-94-1
Summenformel C8H7NO
Molekulargewicht (g/mol) 133.15
MDL-Nummer MFCD00005667
InChI-Schlüssel NLMQHXUGJIAKTH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxyindole, indol-4-ol, 4-indolol, hydroxyindole, 4-hydroxy-1h-indole, 1h-indole-4-ol, 4-hydroxy indole, unii-1w4vd9085v, hydroxyindoles, 4-hydroxy-indole
PubChem CID 75421
ChEBI CHEBI:24702
IUPAC-Name 1H-indol-4-ol
SMILES OC1=C2C=CNC2=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxyindole
Schmelzpunkt 97°C to 99°C
Menge 1 g
Beilstein 114905
Formelmasse 133.15
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Hydroxyindole
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Hydroxyindole