Learn More
4-Hydroxymandelic Acid Monohydrate, TRC
Artikelnummer. 30391352
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30391352 2.5 g
30401057 25 g
30400039 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30391352 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH9443552.5G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 184901-84-6
Summenformel C8H8O4 . H2O
Molekulargewicht (g/mol) 186.16
Synonym alpha,4-Dihydroxybenzeneacetic Acid
IUPAC-Name 2-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)acetic acid;hydrate
SMILES O.OC(C(=O)O)c1ccc(O)cc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxymandelic Acid Monohydrate
Menge 2.5 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H8O4.H2O/c9-6-3-1-5(2-4-6)7(10)8(11)12;/h1-4,7,9-10H,(H,11,12);1H2
Formelmasse 186.0528