Learn More
4-Hydroxymethylpendimethalin, TRC
Artikelnummer. 30405318
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
250 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30405318 250 mg -
30391658 25 mg 25 Milligramm
30393727 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30405318 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH594060250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56750-76-6
Summenformel C13 H19 N3 O5
Molekulargewicht (g/mol) 297.31
Synonym 4-[(1-Ethylpropyl)amino]-2-methyl-3,5-dinitrobenzenemethanol, 4-(Hydroxymethyl)pendimethalin, 4-[(1-Ethylpropyl)amino]-2-methyl-3,5-dinitrobenzyl alcohol, α4-Hydroxypendimethalin
IUPAC-Name [2-Methyl-3,5-Dinitro-4-(Pentan-3-Ylamino)Phenyl]Methanol
SMILES CCC(CC)Nc1c(cc(CO)c(C)c1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pendimethalin-4-hydroxymethyl
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C13H19N3O5/c1-4-10(5-2)14-12-11(15(18)19)6-9(7-17)8(3)13(12)16(20)21/h6,10,14,17H,4-5,7H2,1-3H3
Formelmasse 297.1325