missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-(Hydroxymethyl)-pyridin-2-carbonsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 15495697
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15495697 25 g 25 Gramm
15475697 1 g 1 Gramm
15485697 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15495697 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32921.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 923169-37-3 | C7H7NO3 | 153.137 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 923169-37-3
Summenformel C7H7NO3
Molekulargewicht (g/mol) 153.137
MDL-Nummer MFCD08447083
InChI-Schlüssel QMLYYPGJXCVEHA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxymethyl picolinic acid, 4-hydroxymethyl pyridine-2-carboxylic acid, 4-hydroxymethyl pyridine-2-carboxylicacid
PubChem CID 22645434
IUPAC-Name 4-(Hydroxymethyl)Pyridin-2-Carbonsäure
SMILES C1=CN=C(C=C1CO)C(=O)O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 4-(Hydroxymethyl)pyridine-2-carboxylic acid
Schmelzpunkt 178°C to 185°C (decomposition)
Menge 25 g
Formelmasse 153.15
Reinheit (%) 95%

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.