Learn More
4'-Hydroxynonanophenon, TRC
Artikelnummer. 30402495
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30402495 250 mg 250 Milligramm
30400009 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30402495 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH948790250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4'-Hydroxynonanophenone
CAS 14392-69-9
Summenformel C15 H22 O2
Menge 250 mg
Synonym 1-(4-Hydroxyphenyl)-1-nonanone, Pelargonyl-4-phenol
InChI-Formel InChI=1S/C15H22O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-15(17)13-9-11-14(16)12-10-13/h9-12,16H,2-8H2,1H3
SMILES CCCCCCCCC(=O)c1ccc(O)cc1
IUPAC-Name 1-(4-Hydroxyphenyl)nonan-1-on
Molekulargewicht (g/mol) 234.34
Formelmasse 234.162