Beschreibung
The 4-Hydroxynonenal antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with ptg of na 4-Hydroxynonenal. This antibody recognizes 4-hydroxynonenal antigen. The 4-Hydroxynonenal antibody has been validated for the following applications: ELISA analysis.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | 4-Hydroxynonenal |
| Anwendungen | ELISA |
| Klon | 2C1D10 |
| Konzentration | 1000 μg/mL |
| Gensymbole | 4-HNE, 4-Hydroxy-2-nonenal, 4-Hydroxynonenal, C9H16O2, Cas. 75899-68-2 |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Menge | 150 μL |
| Primär oder sekundär | Primary |
| Inhalt und Lagerung | Store at -20°C. Stable for one year after shipment. |
| Molekulargewicht des Antikörpers | 150 kDa |
| Mehr anzeigen |