Learn More
4-Hydroxynonenal Mouse, anti-, Clone: 2C1D10, Proteintech
Artikelnummer. 18088945 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18088945 20 μL 20 Mikroliter
18017025 150 μL 150 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 18088945
Marke: Proteintech 685381IG20UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
The 4-Hydroxynonenal antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with ptg of na 4-Hydroxynonenal. This antibody recognizes 4-hydroxynonenal antigen. The 4-Hydroxynonenal antibody has been validated for the following applications: ELISA analysis.
Spezifikation
Antigen 4-Hydroxynonenal
Anwendungen ELISA
Klon 2C1D10
Konzentration 1000 μg/mL
Gensymbole 4-HNE, 4-Hydroxy-2-nonenal, 4-Hydroxynonenal, C9H16O2, Cas. 75899-68-2
Wirtsspezies Mouse
Menge 20 μL
Primär oder sekundär Primary
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Molekulargewicht des Antikörpers 150 kDa
Form Liquid
Isotype IgG2a