Learn More
4-Hydroxyphenylbenzoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15555166 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15555166 5 g 5 Gramm
15565166 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15555166 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 455730050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 2444-19-1 | C13H10O3 | 214.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2444-19-1
Summenformel C13H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 214.22
MDL-Nummer MFCD00053304
InChI-Schlüssel JFAXJRJMFOACBO-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydroquinone monobenzoate, p-hydroxyphenyl benzoate, unii-zcy7o225cp, 4-benzoyloxyphenol, 1,4-diphenol, 1-benzoate, benzoic acid 4-hydroxyphenyl ester, 4-hydroxyphenyl benzoate, zcy7o225cp, 4-hydroxyphenylbenzoate, 4-hydroxyphenylbenzoat
PubChem CID 75549
IUPAC-Name (4-Hydroxyphenyl)-Benzoat
SMILES OC1=CC=C(OC(=O)C2=CC=CC=C2)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxyphenyl benzoate
Schmelzpunkt 164.0°C to 165.0°C
Verlust bei Trocknung 0.5% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Menge 5 g
Formelmasse 214.22
Reinheit (%) 98%