Learn More
4'-Hydroxypropiophenon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11478196
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11478196 100 g 100 Gramm
11488196 500 g 500 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11478196
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A15314.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 70-70-2 | C9H10O2 | 150.177 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 70-70-2
Summenformel C9H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 150.177
MDL-Nummer MFCD00002361
InChI-Schlüssel RARSHUDCJQSEFJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-hydroxypropiophenone, paroxypropione, 4-hydroxypropiophenone, 1-4-hydroxyphenyl propan-1-one, mepal, paroxypropion, frenantol, frenohypon, p-hydroxypropiophenone, proxiphenon
PubChem CID 6271
ChEBI CHEBI:32352
IUPAC-Name 1-(4-Hydroxyphenyl)propan-1-on
SMILES CCC(=O)C1=CC=C(C=C1)O
Specifikationer
Chemischer Name oder Material 4'-Hydroxypropiophenone
Schmelzpunkt 148°C to 151°C
Flammpunkt 180°C (356°F)
Menge 100 g
Beilstein 907511
Merck Index 14,7044
Formelmasse 150.18
Reinheit (%) 99%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.