Learn More
4-Hydroxypyridin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3778846 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10062061 25 g Glasflasche 25 Gramm
10071881 100 g Glasflasche 100 Gramm
10702905 500 g Glasflasche 500 Gramm
3 options
Artikelnummer. 10062061
Marke: Thermo Scientific Acros 348830250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 626-64-2 | C5H5NO | 95.10 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 626-64-2
Summenformel C5H5NO
Molekulargewicht (g/mol) 95.10
MDL-Nummer MFCD00006419,MFCD00040458
InChI-Schlüssel GCNTZFIIOFTKIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxypyridine, pyridin-4-ol, 4-pyridinol, 4-pyridone, 4 1h-pyridinone, pyridin-4 1h-one, 4-oxopyridine, 4-pyridinone, 4-pyridol, gamma-hydroxypyridine
PubChem CID 12290
IUPAC-Name 1H-Pyridin-4-on
SMILES O=C1C=CNC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxypyridine
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 140.0°C to 147.0°C
Farbe Beige bis Braun
Dichte 221g/mL
Siedepunkt 230.0°C to 235.0°C (12.0 mmHg)
Flammpunkt 221°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (C5H4N)OH
Menge 25 g
Beilstein 21, V,7, 152
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol and methanol, slightly soluble in chloroform, pract. insoluble in ether and benzene
Formelmasse 95.1
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Pulver oder Brocken
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Hydroxypyridine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.