Learn More
4-Hydroxychinazolin, TRC
Artikelnummer. 30400813
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30400813 5 g 5 Gramm
30397716 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30400813 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH9414155G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxyquinazoline
CAS 491-36-1
Summenformel C8 H6 N2 O
Menge 5 g
Synonym 4(1H)-Quinazolinone (6CI,7CI,8CI,9CI), 3,4-Dihydroquinazolin-4-one, 4(3H)-Quinazolone, 4-Hydroxyquinazoline, 4-Oxo-3,4-dihydroquinazoline, 4-Oxoquinazoline, 4-Quinazolinol, 4-Quinazolinone, 4-Quinazolone, C 201-0583, NSC 5863
InChI-Formel InChI=1S/C8H6N2O/c11-8-6-3-1-2-4-7(6)9-5-10-8/h1-5H,(H,9,10,11)
SMILES O=C1N=CNC=2C=CC=CC12
IUPAC-Name Chinazolin-4-ol
Molekulargewicht (g/mol) 146.15
Formelmasse 146.048