Learn More
4-Hydroxychinolin, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11402558
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11402558
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A15859.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 611-36-9 | C9H7NO | 145.16 g/mol
4-Hydroxyquinoline is a medical raw material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Hydroxychinolin ist ein medizinischer Rohstoff.
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Von Oxidationsmitteln und Säuren fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 611-36-9
Summenformel C9H7NO
Molekulargewicht (g/mol) 145.16
MDL-Nummer MFCD00006777,MFCD00956391
InChI-Schlüssel PMZDQRJGMBOQBF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxyquinoline, quinolin-4-ol, 4-quinolinol, quinolin-4 1h-one, 4 1h-quinolinone, kynurine, 4-hydroxy quinoline, quinoline, 4-hydroxy, ccris 4329, 4-chinolinol
PubChem CID 69141
ChEBI CHEBI:15815
SMILES O=C1C=CNC2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxyquinoline
Schmelzpunkt 201°C to 205°C
Menge 1 g
Beilstein 1524969
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol.
IUPAC-Name 1H-Chinolin-4-on
Formelmasse 145.16
Reinheit (%) 98%