Learn More
4'-(Imidazol-1-yl)Acetophenon, TRC
Artikelnummer. 30406620
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30406620 5 g -
30395653 1 g -
30395974 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30406620 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI5774635G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10041-06-2
Summenformel C11H10N2O
Molekulargewicht (g/mol) 186.21
IUPAC-Name 1-(4-Imidazol-1-ylphenyl)Ethanon
SMILES CC(=O)c1ccc(cc1)n2ccnc2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4'-(Imidazol-1-yl)acetophenone
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C11H10N2O/c1-9(14)10-2-4-11(5-3-10)13-7-6-12-8-13/h2-8H,1H3
Formelmasse 186.0793