Learn More
4-Jod-1-Phenylsulfonyl-1H-Pyrazol, 95 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Iodo-1-phenylsulfonyl-1H-pyrazole |
| Menge | 250 mg |
| Empfindlichkeit | Light sensitive |
| Formelmasse | 334.14 |
| Reinheit (%) | 95% |