Learn More
4-Iod-1-tritylimidazol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Iodo-1-tritylimidazole |
| CAS | 96797-15-8 |
| Summenformel | C22H17IN2 |
| Menge | 2.5 g |
| Synonym | 4-Iodo-1-(triphenylmethyl)-1H-imidazole, 1-(Triphenylmethyl)-4-iodoimidazole, 1-Trityl-4-iodoimidazole, 4-Iodo-1-trityl-1H-imidazole |
| InChI-Formel | InChI=1S/C22H17IN2/c23-21-16-25(17-24-21)22(18-10-4-1-5-11-18,19-12-6-2-7-13-19)20-14-8-3-9-15-20/h1-17H |
| SMILES | Ic1cn(cn1)C(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4 |
| IUPAC-Name | 4-Iod-1-tritylimidazol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 436.29 |
| Formelmasse | 436.0436 |