Learn More
4-Iod-1H-Pyrazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15422838
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15422838 5 g 5 Gramm
15412838 1 g 1 Gramm
15432838 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15422838 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H56369.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 3469-69-0 | C3H3IN2 | 193.975 g/mol
4-Iodopyrazole was used in an indium-mediated synthesis of heterobiaryls. It undergoes iodination in the presence of iodine and ammonium hydroxide to yield 3,4-di-iodo- and 3,4,5-tri-iodo-pyrazole.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Iodopyrazol wurde in einer indiumvermittelten Synthese von Heterobiarylen eingesetzt. Es wird in Gegenwart von Jod und Ammoniumhydroxid iodiert, um 3,4-di-iodo- und 3,4,5-triodo-pyrazol zu erhalten.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Bei Raumtemperatur lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3469-69-0
Summenformel C3H3IN2
Molekulargewicht (g/mol) 193.975
MDL-Nummer MFCD00005244
InChI-Schlüssel LLNQWPTUJJYTTE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-iodopyrazole, 1h-pyrazole, 4-iodo, 4-iodo-pyrazole, pyrazole, 4-iodo, 4-iod-1h-pyrazol, 4-iodo pyrazole, sfthcqvilimkp@, zlchem 55, 4-iodo-1h-pyrazol, pubchem13295
PubChem CID 77022
ChEBI CHEBI:45260
IUPAC-Name 4-Iod-1H-Pyrazol
SMILES C1=C(C=NN1)I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Iodo-1H-pyrazole
Schmelzpunkt 108°C to 110°C
Menge 5 g
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 193.97
Reinheit (%) 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Iodo-1H-pyrazole
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Iodo-1H-pyrazole