Learn More
4-Iod-2-methyl-1H-imidazol, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10513232
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10513232 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10406862 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10513232 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO00831DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 73746-45-9
Summenformel C4H5IN2
Molekulargewicht (g/mol) 208.00
MDL-Nummer MFCD02684335
InChI-Schlüssel SEDSLMWYUQACGR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2794623
IUPAC-Name 5-Iod-2-Methyl-1H-Imidazol
SMILES CC1=NC=C(I)N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-iodo-2-methyl-1H-imidazole
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Synonym 4-iodo-2-methyl-1h-imidazole, 2-methyl-4 5-iodo-1 h-imidazole, 4-iodo-2-methylimidazole, 2-methyl-4-iodo-1h-imidazole, 4-iodo-2-methyl-3h-imidazole, 1h-imidazole, 4-iodo-2-methyl, 2-methyl-4-jodimidazol, ksc638k7d, 1h-imidazole,4-iodo-2-methyl, 1h-imidazole,5-iodo-2-methyl
Formelmasse 208.0016