Learn More
4-Iod-2-(trifluormethyl)benzonitril, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Iodo-2-(trifluoromethyl)benzonitrile |
| CAS | 101066-87-9 |
| Summenformel | C8H3F3IN |
| Menge | 100 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H3F3IN/c9-8(10,11)7-3-6(12)2-1-5(7)4-13/h1-3H |
| SMILES | FC(F)(F)c1cc(I)ccc1C#N |
| IUPAC-Name | 4-Iod-2-(trifluormethyl)benzonitril |
| Molekulargewicht (g/mol) | 297.02 |
| Formelmasse | 296.9262 |