Learn More
4-Iod-2-(trifluormethyl)benzonitril, TRC
Artikelnummer. 30405301
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30405301 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30405301 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI70647850MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Iodo-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
CAS 101066-87-9
Summenformel C8H3F3IN
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C8H3F3IN/c9-8(10,11)7-3-6(12)2-1-5(7)4-13/h1-3H
SMILES FC(F)(F)c1cc(I)ccc1C#N
IUPAC-Name 4-Iod-2-(trifluormethyl)benzonitril
Molekulargewicht (g/mol) 297.02
Formelmasse 296.9262